DL-Aminoglutethimide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, 3-(p-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione,3-(4-Aminophenyl)-3-ethyl-2,6-piperidinedione
A1947-25G A1947-5G A1947-1G
TCIAA1947-25GEA 287 EUR
TCIAA1947-25G TCIAA1947-5G TCIAA1947-1G
DL-Aminoglutethimide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-Aminoglutethimide
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₂
MW: 232,28 g/mol
Número MDL: MFCD00010122
Núm. CAS: 125-84-8
EINECS: 204-756-4
Índice Merck: 14,00440
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Solubility in Acetone very faint turbidity