5-(Acetoacetamido)-2-benzimidazolinone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Acetoacetlamino benzimdazolone
A1949-25G A1949-250G
TCIAA1949-25GEA 38 EUR
TCIAA1949-25G TCIAA1949-250G
5-(Acetoacetamido)-2-benzimidazolinone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5-(Acetoacetamido)-2-benzimidazolinone
Formula: C₁₁H₉N₃O₃
MW: 231,21 g/mol
Número MDL: MFCD00444508
Núm. CAS: 26576-46-5
EINECS: 247-820-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %