5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2-benzimidazolinone
A1950-25G A1950-5G
TCIAA1950-25GEA 95 EUR
TCIAA1950-25G TCIAA1950-5G
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one ≥98.0% (by HPLC)
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₇H₇N₃O
MW: 149,1500 g/mol
Número MDL: MFCD00053555
Núm. CAS: 95-23-8
EINECS: 202-401-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %