5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Aminophenyl)benzofuran-5-amine, 2-(4-Aminophenyl)-5-benzofuranamine
A1966-1G A1966-5G
TCIAA1966-1GEA 163 EUR
TCIAA1966-1G TCIAA1966-5G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran ≥98.0% (por GC)
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran
Formula: C₁₄H₁₂N₂O
MW: 224,26 g/mol
Número MDL: MFCD10000946
Núm. CAS: 84102-58-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C