2-Acetyl-1-ethylpyrrole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(1-Ethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
A1977-25G A1977-5G
TCIAA1977-25GEA 65 EUR
TCIAA1977-25G TCIAA1977-5G
2-Acetyl-1-ethylpyrrole ≥98.0% (por GC)
2-Acetyl-1-ethylpyrrole
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Número MDL: MFCD00191234
Núm. CAS: 39741-41-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %