2-Amino-2'-nitrodiphenyl sulphide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Aminophenyl 2-Nitrophenyl sulphide, 2-(2-Nitrophenylthio)aniline
A1985-25G A1985-5G
TCIAA1985-25GEA 161 EUR
TCIAA1985-25G TCIAA1985-5G
2-Amino-2'-nitrodiphenyl sulphide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Amino-2'-nitrodiphenyl sulphide
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂S
MW: 246,28 g/mol
Número MDL: MFCD00121816
Núm. CAS: 19284-81-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C