6-Amino-2,4-dichloro-3-methylphenol hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
A1998-25G A1998-5G
TCIAA1998-25GEA 107 EUR
TCIAA1998-25G TCIAA1998-5G
6-Amino-2,4-dichloro-3-methylphenol hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
6-Amino-2,4-dichloro-3-methylphenol hydrochloride
Formula: C₇H₇Cl₂NO
Número MDL: MFCD00035472
Núm. CAS: 39549-31-0
EINECS: 254-503-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%