6-Amino-2,4-dichloro-3-ethylphenol hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2001-25G A2001-5G
TCIAA2001-25GEA 138 EUR
TCIAA2001-25G TCIAA2001-5G
6-Amino-2,4-dichloro-3-ethylphenol hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Amino-2,4-dichloro-3-ethylphenol hydrochloride
Formula: C₈H₉Cl₂NO
MW: 242,52 g/mol
Núm. CAS: 101819-99-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %