Trilaurato de glicerol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Glyceryl tridodecanoate
421830250 421830050
ACRO421830250EA 586 EUR
ACRO421830250 ACRO421830050
Trilaurato de glicerol 98%
Trilaurato de glicerol
Formula: C₃₉H₇₄O₆
MW: 639.01 g/mol
Pto. Ebullición: 643
Pto. de fusión: 45…47 °C
Densidad: 0.9 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026559
Núm. CAS: 538-24-9
EINECS: 208-687-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
pH 6.0 to 9.2 (5 % at 25°C)
Alkalinity ≤0.022 % (as KOH)
Iodate (IO3) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤10 ppm