2-Acetyl-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A2030-25G A2030-500G A2030-100G
TCIAA2030-25GEA 22 EUR
TCIAA2030-25G TCIAA2030-500G TCIAA2030-100G
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 195°C
Número MDL: MFCD00021643
Núm. CAS: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C