5-Azacytidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A2033-1G A2033-100MG
TCIAA2033-1GEA 122 EUR
TCIAA2033-1G TCIAA2033-100MG
5-Azacytidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Azacytidine
Formula: C₈H₁₂N₄O₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006539
Núm. CAS: 320-67-2
EINECS: 206-280-2
Índice Merck: 14,00887
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %