9-Acetyl-3,6-diiodocarbazole ≥96.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(3,6-Diiodo-9H-carbazol-9-yl)ethanone
A2051-1G A2051-5G
TCIAA2051-1GEA 98 EUR
TCIAA2051-1G TCIAA2051-5G
9-Acetyl-3,6-diiodocarbazole ≥96.0% (by total nitrogen basis)
9-Acetyl-3,6-diiodocarbazole
Formula: C₁₄H₉I₂NO
MW: 461,04 g/mol
Número MDL: MFCD10000947
Núm. CAS: 606129-89-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 225.0 to 231.0 deg-C