3'-Azido-3'-deoxythymidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-beta-D-ribofuranosyl)thymine, Zidovudine, Azidothymidine, AZT
A2052-1G A2052-5G
TCIAA2052-1GEA 27 EUR
TCIAA2052-1G TCIAA2052-5G
3'-Azido-3'-deoxythymidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3'-Azido-3'-deoxythymidine
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,25 g/mol
Número MDL: MFCD00006536
Núm. CAS: 30516-87-1
Índice Merck: 14,10123
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +43.0 to +51.0 deg (C=1, H2O)