(3-Acetylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(3-Acetylphenoxy)acetic acid
A2061-25G A2061-5G
TCIAA2061-25GEA 273 EUR
TCIAA2061-25G TCIAA2061-5G
(3-Acetylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(3-Acetylphenoxy)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL: MFCD02180947
Núm. CAS: 1878-80-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C