7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
A2075-25G A2075-5G
TCIAA2075-25GEA 138 EUR
TCIAA2075-25G TCIAA2075-5G
7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid ≥98.0% (by HPLC)
7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₃S
Pto. de fusión: 242°C
Número MDL: MFCD00151456
Núm. CAS: 22252-43-3
EINECS: 244-870-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +100.0 to +107.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)