1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
A2084-5G A2084-25G
TCIAA2084-5GEA 42 EUR
TCIAA2084-5G TCIAA2084-25G
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Formula: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07784450
Núm. CAS: 65039-10-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e95dc4f1c7ab05e5271d6ac310a5f3963fa5501&vid=2e95dc4f1c7ab05e5271d6ac310a5f3963fa5501&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %