2-Allenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(propa-1,2-dien-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane, Allenylboronic acid Pinacol Ester
A2086-1G A2086-5G
TCIAA2086-1GEA 108 EUR
TCIAA2086-1G TCIAA2086-5G
2-Allenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-Allenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₉H₁₅BO₂
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de inflamación: 66°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09265121
Núm. CAS: 865350-17-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %