(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone, (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone
A2095-1G A2095-5G
TCIAA2095-1GEA 21 EUR
TCIAA2095-1G TCIAA2095-5G
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,22 g/mol
Número MDL: MFCD03411476
Núm. CAS: 152305-23-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -7.0 deg (C=1, MeOH)