Alendronic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A2120.0005 A2120-25G A2120-5G
TCIAA2120.0005EA 51.4 EUR
TCIAA2120.0005 TCIAA2120-25G TCIAA2120-5G
Alendronic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Alendronic acid
Formula: C₄H₁₃NO₇P₂
Pto. de fusión: 235°C
Número MDL: MFCD00868112
Núm. CAS: 66376-36-1
UN: 1759
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,00229
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %