cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2127-25G
A2127-5G
TCIAA2127-25GEA
458
EUR
TCIAA2127-25G
TCIAA2127-5G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143.19 g/mol Pto. de fusión: 278°C |
Número MDL:
MFCD09753647 Núm. CAS: 16636-51-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |