4-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-phenylalanine ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Amino-N-Boc-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-NH₂)-OH, Boc-D-Phe(4-NH2)-OH
A2130-1G
A2130-5G
TCIAA2130-1GEA
32
EUR
TCIAA2130-1G
TCIAA2130-5G
4-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-phenylalanine ≥97.0% (by HPLC)
4-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Formula:
C₁₄H₂₀N₂O₄ MW: 280.32 g/mol |
Número MDL:
MFCD00236818 Núm. CAS: 164332-89-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -23.0 to -27.0 deg (C=1, methanol) |