2-Aminoadenosine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2135-25G
A2135-5G
TCIAA2135-25GEA
221
EUR
TCIAA2135-25G
TCIAA2135-5G
2-Aminoadenosine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Aminoadenosine
Formula:
C₁₀H₁₄N₆O₄ Pto. de fusión: 252°C |
Número MDL:
MFCD00053556 Núm. CAS: 2096-10-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -36.0 to -44.0 deg (C=1, 0.1mol/L HCl) |