3-Acetamidotetrahydro-2-thiophenone ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Citiolone, 2-Acetamido-4-mercaptobutyric Acid gamma-Thiolactone, N-Acetyl-DL-homocystein Thiolactone, N-(Tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)acetamide, N-(2-Oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
A2144-25G A2144-5G
TCIAA2144-25GEA 176 EUR
TCIAA2144-25G TCIAA2144-5G
3-Acetamidotetrahydro-2-thiophenone ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
3-Acetamidotetrahydro-2-thiophenone
Formula: C₆H₉NO₂S
Número MDL: MFCD00005480
Núm. CAS: 1195-16-0
EINECS: 214-793-8
Índice Merck: 14,02320
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C