N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-4,6-dichloro-5-formamidopyrimidine, N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide
A2146-25G A2146-5G
TCIAA2146-25GEA 121 EUR
TCIAA2146-25G TCIAA2146-5G
N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide
Formula: C₅H₄Cl₂N₄O
MW: 207,0200 g/mol
Número MDL: MFCD04112936
Núm. CAS: 171887-03-9
EINECS: 425-650-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %