6-Amyl-2-pyrone ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2147-1G
A2147-5G
TCIAA2147-1GEA
64
EUR
TCIAA2147-1G
TCIAA2147-5G
6-Amyl-2-pyrone ≥96.0% (por GC)
6-Amyl-2-pyrone
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 93°C Pto. de inflamación: 146°C |
Número MDL:
MFCD00047551 Núm. CAS: 27593-23-3 EINECS: 248-552-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |