4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2148-1G A2148-5G
TCIAA2148-1GEA 16 EUR
TCIAA2148-1G TCIAA2148-5G
4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)aniline
Formula: C₉H₁₀N₄
MW: 174,21 g/mol
Número MDL: MFCD00973306
Núm. CAS: 119192-10-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C