2-Amino-4-cloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Cloro-2-piridilamina, 4-Cloropiridin-2-amina
A2152-5G
A2152-25G
TCIAA2152-5GEA
48
EUR
TCIAA2152-5G
TCIAA2152-25G
2-Amino-4-cloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-cloropiridina
Formula:
C₅H₅ClN₂ MW: 128.56 g/mol |
Número MDL:
MFCD04113820 Núm. CAS: 19798-80-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 130.0 to 134.0 deg-C |