3-Amino-N-methylbenzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A2158-25G A2158-5G
TCIAA2158-25GEA 41 EUR
TCIAA2158-25G TCIAA2158-5G
3-Amino-N-methylbenzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-N-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Número MDL: MFCD00211072
Núm. CAS: 18759-96-1
EINECS: 414-570-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %