N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A2160-1G A2160-5G
TCIAA2160-1GEA 58 EUR
TCIAA2160-1G TCIAA2160-5G
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Formula: C₈H₁₅NO₆·H₂O
Pto. de fusión: 125°C
Número MDL: MFCD00136044
Núm. CAS: 3615-17-6
EINECS: 222-790-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water 6.0 to 9.0 %