Nɑ-Acetyl-L-lysine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Nalpha-Acetyl-L-lysine, Ac-Lys-OH
A2171-1G A2171-5G
TCIAA2171-1GEA 57 EUR
TCIAA2171-1G TCIAA2171-5G
Nɑ-Acetyl-L-lysine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Nalpha-Acetyl-L-lysine
Formula: C₈H₁₆N₂O₃
MW: 188,23 g/mol
Pto. de fusión: 254°C
Número MDL: MFCD00008233
Núm. CAS: 1946-82-3
EINECS: 217-747-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +5.0 deg (C=4, H2O)