Allyl phenoxyacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Phenoxyacetic Acid Allyl Ester
A2177-25G A2177-250G
TCIAA2177-25GEA 30 EUR
TCIAA2177-25G TCIAA2177-250G
Allyl phenoxyacetate ≥98.0% (por GC)
Allyl phenoxyacetate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD00044632
Núm. CAS: 7493-74-5
EINECS: 231-335-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %