Artesunate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2191-25G A2191-5G
TCIAA2191-25GEA 155 EUR
TCIAA2191-25G TCIAA2191-5G
Artesunate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Artesunate
Formula: C₁₉H₂₈O₈
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00866204
Núm. CAS: 88495-63-0
Índice Merck: 14,00818
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +4.5 to +6.5 deg (C=1, CH2Cl2)