Triacetina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Glicerina triacetato
139220010 139220025 139225000 139220100 139220000
ACRO139220010EA 74.8 EUR
ACRO139220010 ACRO139220025 ACRO139225000 ACRO139220100 ACRO139220000
Triacetina 99%
Triacetina
Formula: C₉H₁₄O₆
Pto. Ebullición: 258 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 1,155 g/cm³
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008716
Núm. CAS: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Índice Merck: 13,09664
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Density (25°C) 1.154 to 1.158 g/ml
GC ≥98.5 %