3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2198-25G
A2198-5G
TCIAA2198-25GEA
119
EUR
TCIAA2198-25G
TCIAA2198-5G
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone
Formula:
C₇H₉NO₃S |
Número MDL:
MFCD00719450 Núm. CAS: 98-30-6 EINECS: 202-654-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |