Triacetina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Glicerina triacetato
A17132.36
A17132.0E
A17132.36EA
31.9
EUR
A17132.36
A17132.0E
Triacetina ≥99%
Triacetina
Purity: 99%
CAS No.: 102-76-1
Molecular Formula: C9H14O6
Formula Weight: 218.21
Flash Point: 149°(300°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.155
Odour: Petroleum-like
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 257-259°
MDL No.: MFCD00008716
Formula:
C₉H₁₄O₆ Pto. Ebullición: 257…259 °C Pto. de fusión: 2…4 °C Densidad: 1,155 Pto. de inflamación: 149 °C (300 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008716 Núm. CAS: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Índice Merck: 13,09664 |