2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic Acid
A2220-1G A2220-5G
TCIAA2220-1GEA 65 EUR
TCIAA2220-1G TCIAA2220-5G
2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₃S
MW: 238,30 g/mol
Número MDL: MFCD00236751
Núm. CAS: 91702-98-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %