5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2225-25G A2225-5G
TCIAA2225-25GEA 195 EUR
TCIAA2225-25G TCIAA2225-5G
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline
Formula: C₁₂H₉Cl₂NO
Pto. Ebullición: 234°C
Número MDL: MFCD00027391
Núm. CAS: 121-27-7
EINECS: 204-460-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C