3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2248-5G A2248-25G
TCIAA2248-5GEA 100 EUR
TCIAA2248-5G TCIAA2248-25G
3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Anilino-1-propanol
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. Ebullición: 140°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15206074
Núm. CAS: 31121-11-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %