4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
A2266-5G
A2266-1G
TCIAA2266-5GEA
432
EUR
TCIAA2266-5G
TCIAA2266-1G
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol
Formula:
C₈H₁₇NO MW: 143.23 g/mol Pto. Ebullición: 256°C |
Número MDL:
MFCD11520548 Núm. CAS: 148356-06-3 UN: 2735 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |