4-Aminocyclohexaneethanol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Amino-4-(2-hydroxyethyl)cyclohexane, 4-Aminocyclohexaneethanol, 2-(4-Aminocyclohexyl)ethanol
A2288-1G A2288-5G
TCIAA2288-1GEA 83 EUR
TCIAA2288-1G TCIAA2288-5G
4-Aminocyclohexaneethanol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Aminocyclohexaneethanol (cis- and trans- mixture)
Formula: C₈H₁₇NO
MW: 143.23 g/mol
Pto. de fusión: 85°C
Número MDL: MFCD15072144
Núm. CAS: 857831-26-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %