5-Acetylindan ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A2289-25G A2289-5G
TCIAA2289-25GEA 312 EUR
TCIAA2289-25G TCIAA2289-5G
5-Acetylindan ≥98.0% (por GC)
5-Acetylindan
Formula: C₁₁H₁₂O
Pto. Ebullición: 85°C
Número MDL: MFCD00021246
Núm. CAS: 4228-10-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %