4-Azidosalicylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2290-1G A2290-100MG
TCIAA2290-1GEA 1168 EUR
TCIAA2290-1G TCIAA2290-100MG
4-Azidosalicylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Azidosalicylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₃
Pto. de fusión: 197°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07367665
Núm. CAS: 66761-27-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %