N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Allyl N-Succinimidyl Carbonate
A2302-25G A2302-5G
TCIAA2302-25GEA 210 EUR
TCIAA2302-25G TCIAA2302-5G
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide ≥97.0% (por GC)
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide
Formula: C₈H₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02684388
Núm. CAS: 135544-68-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %