(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2306-1G
A2306-5G
TCIAA2306-1GEA
58
EUR
TCIAA2306-1G
TCIAA2306-5G
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Formula:
C₉H₁₁NO |
Número MDL:
MFCD08275447 Núm. CAS: 163061-73-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |