(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2307-1G
A2307-5G
TCIAA2307-1GEA
49
EUR
TCIAA2307-1G
TCIAA2307-5G
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol ≥98.0% (por GC)
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Formula:
C₉H₁₁NO |
Número MDL:
MFCD08275383 Núm. CAS: 163061-74-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |