N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinyl]-1,3-phenylenediamine, N-(5-Amino-o-tolyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinamine, 2-(5-Amino-2-methylanilino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
A2308-1G
A2308-5G
TCIAA2308-1GEA
46
EUR
TCIAA2308-1G
TCIAA2308-5G
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Formula:
C₁₆H₁₅N₅ MW: 277.3200 g/mol |
Número MDL:
MFCD09028125 Núm. CAS: 152460-10-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 143.0 to 147.0 deg-C |