Amantadina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
A2318-5G
A2318-25G
TCIAA2318-5GEA
48
EUR
TCIAA2318-5G
TCIAA2318-25G
Amantadina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Amantadine
Formula:
C₁₀H₁₇N MW: 151,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00074732 Núm. CAS: 768-94-5 EINECS: 212-201-2 UN: 3259 ADR: 8,II Índice Merck: 14,00374 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |