9-Anthraceneboronic acid ≥98.0% (by HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2328-1G
A2328-5G
TCIAA2328-1GEA
26
EUR
TCIAA2328-1G
TCIAA2328-5G
9-Anthraceneboronic acid ≥98.0% (by HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
9-Anthraceneboronic acid
Formula:
C₁₄H₁₁BO₂ Pto. de fusión: 217°C |
Número MDL:
MFCD03425925 Núm. CAS: 100622-34-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |