Azelastine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(4-Chlorobenzyl)-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1(2H)-one hydrochloride, Azelastine HCl, 4-(4-Chlorobenzyl)-2-(1-methylazepan-4-yl)-1-phthalazinone Hydrochloride
A2340-1G
A2340-100MG
TCIAA2340-1GEA
167
EUR
TCIAA2340-1G
TCIAA2340-100MG
Azelastine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Azelastine hydrochloride
Formula:
C₂₂H₂₄ClN₃O MW: 418,36 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00242783 Núm. CAS: 79307-93-0 Índice Merck: 14,00906 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 224.0 to 228.0 deg-C |