N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanine 98,0 HPLC, T
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(4-Aminobenzamido)propionic Acid, N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
A2347-25G
A2347-5G
TCIAA2347-25GEA
28
EUR
TCIAA2347-25G
TCIAA2347-5G
N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanine 98,0 HPLC, T
N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₃ MW: 208.22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00009805 Núm. CAS: 7377-08-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystalline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 153.0 to 157.0 deg-C |